Learn More
BRAND™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE
Código de producto. 10578401 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10578401
Marca: BRAND™ 137710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con PTFE. El recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE de BRAND™ tiene un núcleo magnético completamente sellado que evita el filtrado.
  • Fabricadas con PTFE.
  • El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
  • Fabricadas con PTFE.
  • El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 1