Learn More
Thermo Scientific™ Conector de columna de HPLC de una sola pieza de PTFE
Garantice conexiones de columna sin fugas y optimice el rendimiento de la cromatografía líquida con el conector de columna para HPLC de una sola pieza de PTFE Thermo Scientific™ inerte y biocompatible.
Marca: Thermo Scientific™ 60170-370
94.80 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Minimice el volumen muerto del sistema de HPLC y garantice una eficacia óptima de separación con el conector de columna para HPLC de una sola pieza de PTFE Thermo Scientific™. Ideal para acoplar columnas analíticas y de protección con 10–32 roscas, proporciona conexiones sin fugas y de apriete manual. El material es inerte y biocompatible para una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Acoplamiento | |
Acoplamiento de columna de una pieza | |
PEEK | |
Columnas analíticas y de protección con roscas 10-32 |