Learn More
Cowie Technology™ Imanes agitadores lisos de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Barra agitadora con imán de PTFE puro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30mm x 7mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores, agitadores con placa calefactora |
| Anchura (métrico) | 7mm |
| Diámetro (métrico) | 7mm |
| Longitud (métrico) | 30mm |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |