Learn More
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE
Construcción de PTFE con palanca de válvula de polipropileno. Proporciona una excelente resistencia química. Incluye boquillas de manguera integradas.
42.90€ - 73.50€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Incluye | Boquilla de manguera integrada |
Plug Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Se adapta al D.I. de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Se adapta al D.I. de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10300102
|
BRAND™
88635 |
8 mm |
51.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10304901
|
BRAND™
88630 |
7 mm |
48.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10203541
|
BRAND™
88625 |
6 mm |
43.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10152011
|
BRAND™
88620 |
5 mm |
43.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10360142
|
BRAND™
88640 |
9 mm |
73.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10374991
|
BRAND™
88610 |
3 mm |
43.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10569341
|
BRAND™
88615 |
4 mm |
42.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Construcción PTFE
- Válvula de polipropileno
- Con boquilla de manguera unidireccional integrada
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Boquilla de manguera integrada | |
Polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE