Learn More
Poulten Graf™ Dispensador básico de cerámica/teflón/fibra de vidrio/polipropileno (PP)/PTFE Fortuna Optifix
Para la dosificación de los productos químicos, ácidos y líquidos cristalizantes más comunes (no aptos para disolventes). Los dispensadores básicos de PTFE/PP/fibra de vidrio/teflón/cerámica Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
415.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio, Teflón, Cerámica |
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de soluciones acuosas, ácidos y líquidos de cristalización |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10364591
|
Poulten Graf™
101 08027 |
De 0,4 a 2 ml |
415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10339800
|
Poulten Graf™
101 08058 |
De 100 a 500 ml |
2485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10518151
|
Poulten Graf™
101 08038 |
De 2 a 10 ml |
434.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10068790
|
Poulten Graf™
101 08033 |
De 1 a 5 ml |
415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10768751
|
Poulten Graf™
101 08048 |
De 10 a 50 ml |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10577951
|
Poulten Graf™
101 08051 |
De 20 a 100 ml |
1055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10633971
|
Poulten Graf™
101 08053 |
De 40 a 200 ml |
1570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10008830
|
Poulten Graf™
101 08044 |
De 6 a 30 ml |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10798941
|
Poulten Graf™
101 08056 |
De 60 a 300 ml |
2215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Para la dosificación de los productos químicos, ácidos y líquidos cristalizantes más comunes (no aptos para disolventes).Los dispensadores básicos de PTFE/PP/fibra de vidrio/teflón/cerámica Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
- Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
- With solid PTFE encased dispensing piston made of glass
- Cylinder coated with plastic to protect against breakage
- With certificate, individually numbered
- Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
- Graduation on the scale is lasered and easy to read
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Specifications
Transparente | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio, Teflón, Cerámica | |
Para la dispensación de soluciones acuosas, ácidos y líquidos de cristalización | |
Unidad |