Learn More
Thermo Scientific™ Discos laminados de PTFE/caucho
Código de producto. p-4526283 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
12 mm
18 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
11537330 12 mm paquete de 72
11547330 18 mm paquete de 72
11557330 22 mm paquete de 72
3 options
Código de producto. 11537330
Marca: Thermo Scientific™ TS12412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un sellado altamente inerte y no reactivo, utilice discos laminados de PTFE/caucho Thermo Scientific™.
Para un sellado altamente inerte y no reactivo, utilice discos laminados de PTFE/caucho Thermo Scientific™. Fabricados de caucho farmacéutico blanco con 5 mils de revestimiento de PTFE unido a un lado, son excelentes para su uso como revestimientos de tapones cuando se desea conseguir un sellado no reactivo altamente inerte. Los discos son esterilizables en autoclave sin pérdida de la integridad después de calentarse por encima de 100 °C durante cinco horas. Hay diversos tamaños de válvulas disponibles para adaptarse a los viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ y a los viales con septo y tapón de rosca Thermo Scientific™.
Información del producto adicional
El grosor del disco es de aproximadamente 60 mils.
Los discos son rígidos y más difíciles de perforar que los discos de PTFE/silicona Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 12 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Cantidad 72/paq.
Grosor (métrico) 60 mil
Tamaño del tapón 12 mm
Para utilizar con (equipo) Vial de reacción pequeño
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Disco
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.