Learn More
Kartell™ Cinta de sellado de PTFE
Código de producto. 15805617
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15805617
Marca: Kartell™ 0105300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protege cualquier tipo de rosca. La cinta de sellado de PTFE Kartell™ es apta para los alimentos.
  • Cinta de sellado blanca de PTFE fuerte 
  • Soporte de plástico azul para una aplicación sencilla
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Para la protección de cualquier tipo de rosca
Longitud (métrico) 12 m
Cantidad 5/Paq.
Anchura (métrico) 12 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Cinta de sellado