Learn More
Thermo Scientific™ Discos de PTFE/silicona
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice un cierre hermético e inerte con los discos de PTFE/silicona esterilizables en autoclave Thermo Scientific™. Se han diseñado especialmente para combinar la capacidad de resellado de la silicona con la inercia del PTFE. Estos discos permiten volver a sellar al instante una punción tras otra y el recubrimiento de PTFE está unido estructuralmente de modo que el cemento no se filtre ni se libere en la muestra tras la penetración de la aguja. Hay diversos tamaños disponibles para su adaptación a los viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, los viales con septo y tapón de rosca Thermo Scientific™ y los viales de almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™.
Cada disco se comprime para mantener un cierre hermético, lo que tiene como resultado que el recubrimiento de PTFE se adapte a la superficie de sellado.
Las agujas para jeringa estándar y GC penetran todo el disco con facilidad.
El grosor de la capa de PTFE es de 254 micrones (10 mils) para garantizar la protección.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diámetro: 22 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Cantidad | 72/paq. |
| Grosor (métrico) | 10 mil |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Tipo | Disco |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de septo con tapón de rosca de 25 y 40 mL, frasco con tapón de rosca de 240 mL, vial de reacción de 10 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.