Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Código de producto. p-8014254 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 120
Código de producto. 10033843
Marca: Wheaton™ W240586A
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad 100/Paq.
Tipo Septos