Learn More
BRAND™ PTFE Stirring Rod
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción PTFE
- Con extremos en forma de espátula
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Acaba en forma de espátula |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 |