Learn More
BRAND™ PTFE Stirring Rod
Código de producto. p-8764000 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10185390
Marca: BRAND™ 136215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PTFE construction. Stirring rod includes spatulas at each end.
  • Construcción PTFE
  • Con extremos en forma de espátula
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Acaba en forma de espátula
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1