Learn More
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
9.30€ - 11.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de paso recto de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10630273
|
Cowie Technology™
016.903.7.2 |
44 mm | 14 mm | 14 mm | 6,8 mm |
10.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10038201
|
Cowie Technology™
016.905.2 |
54 mm | 16 mm | 16 mm | 11 mm |
11.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10620273
|
Cowie Technology™
016.902.5.2 |
44 mm | 14 mm | 14 mm | 4,5 mm |
9.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10170522
|
Cowie Technology™
016.904.9.2 |
52 mm | 16 mm | 15,5 mm | 9 mm |
9.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Bayonet fitting
- For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Especificaciones
Conector de paso recto de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
-200 °C | |
Blanco |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 unidad | |
de 280 °C |