Learn More
Kartell™ PTFE Tapered Stoppers
Quality PTFE constructed stopper to work in a variety of application. Kartell™ PTFE Tapered Stoppers can withstand high temperatures as well as a wide range of chemicals.
Marca: Kartell™ 0145600
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente resistencia química
- Soporta altas temperaturas
- Autolubricación
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Normas DIN 12242 | |
Adecuado para productos alimenticios | |
Cono NS 19/26 | |
16,4mm | |
Tapón cónico |
16,4mm | |
1/paq. | |
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |