Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de PTFE con fondo redondo y reborde
Código de producto. 16255971 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longitud (métrico):
100 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16255971
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™, con fondo redondo y tapón de rosca, tienen un acabado interior liso y se pueden utilizar a 280 °C.
  • Fondo redondo con reborde
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 13 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Línea de productos Fisherbrand
Longitud (métrico) 100 mm
Forma del fondo Forma redonda
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubos de ensayo de fondo redondo con lengüeta