Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de PTFE con fondo redondo y reborde
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longitud (métrico):
100 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 85 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 |
| Línea de productos | Fisherbrand |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |
| Tipo de producto | Tubos de ensayo de fondo redondo con lengüeta |