Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de PTFE Thermotech
Código de producto. 10630034 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10630034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuerpo de PTFE puro. Fisherbrand™ El vaso de precipitados de PTFE Thermotech presenta una base de carbono de PTFE estabilizante especialmente formulada como una sola moldura.
Cuerpo de PTFE puro con un PTFE basado en carbono estabilizado especialmente formulado como un solo montaje.
  • Superficie interior de PTFE puro totalmente inerte
  • Acepta los 270 °C
  • Excelente transferencia de calor
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 56 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de productos químicos en la placa caliente
Altura (métrico) 74 mm
Longitud (métrico) 56 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 280 °C
Tipo Vaso de precipitados
Anchura (métrico) 56 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales