Learn More
Hirschmann™ Adaptador roscado de PTFE
Threaded adapter PTFE for use with ceramus™ -classic.
86.60€ - 89.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Thread Adapter |
---|---|
Material | PTFE |
Para utilizar con (equipo) | ceramus™ classic and EM-dispenser |
Cantidad | 1 Ea. |
Diámetro del cuello (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10054130
|
Hirschmann™
9313607 |
40 mm |
86.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10044310
|
Hirschmann™
9313606 |
45 mm |
89.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- For the adaption on the most common bottles
Especificaciones
Thread Adapter | |
ceramus™ classic and EM-dispenser | |
32 mm |
PTFE | |
1 Ea. |