Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo de PTFE
Código de producto. 11802801
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.1 in., 2,57 mm
0,13 in, 3.2mm
0,16 in, 4 mm
0,28 in, 7 mm
0.51 in., 13 mm
0.77 in., 19,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
10 metros
25 metros
50 metros
paquete de 12
Código de producto. 11802801
Marca: Saint Gobain Life Sciences TFEBPC4050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ soportan temperaturas extremas y son ideales para trabajos de alta pureza.
  • Tubos químicamente inertes
  • Excelente resistencia química
  • No lixiviará ni absorberá fuera del fluido que se bombea
  • Permeabilidad a los gases muy baja
  • No tóxicos
  • Prácticamente no poroso
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Esterilizar con EtO (óxido de etileno) o en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,2 in
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,28 in, 7 mm
Longitud global (imperial) 164 ft.
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos a alta temperatura o presión en la industria química, farmacéutica, mecánica, eléctrica, automovilística
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Flexibility Semirrígido
Presión máxima 10 bar a 20 °C
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) –De 240 a 260 °C
Tipo de producto Tubing