Learn More
JULABO™ PTFE Tubing
PTFE tubing is available in a variety of sizes.
91.00€ - 116.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | De -60 °C a +180 °C |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Longitud (métrico) | 1 m |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17178508
|
JULABO™
8930140 |
8 mm de D.I., 10 mm de D.E. |
91.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17188508
|
JULABO™
8930142 |
12 mm de D.I., 14 mm de D.E. |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- -60°C to 180°C
- Sizes include:
- 8 mm ID x 10 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Especificaciones
De -60 °C a +180 °C | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 m |