Learn More
Cowie Technology™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Los tubos de PTFE Cowie Technology™ están diseñados para usarse con válvulas y conectores de bayoneta de PTFE.
Marca:  Cowie Technology™ 016.1708
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10068281
  • 13.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Químicamente inertes
  • No contaminante
  • Utilizable hasta 280 °C
  • Fabricados con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de la FDA y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
6 mm
8 mm
1 mm
-200 °C
Blanco
280 °C
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1 m
Válvulas y conectores de bayoneta de PTFE
1 unidad
Los tubos