Learn More
Cowie Technology™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Los tubos de PTFE Cowie Technology™ están diseñados para usarse con válvulas y conectores de bayoneta de PTFE.
Marca: Cowie Technology™ 016.1714
Detalles adicionales : Peso : 0.08800kg
Descripción
- Químicamente inertes
- No contaminante
- Utilizable hasta 280 °C
- Fabricados con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de la FDA y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
12 mm | |
14 mm | |
1 mm | |
-200 °C | |
Blanco | |
de 280 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 m | |
Válvulas y conectores de bayoneta de PTFE | |
1 unidad | |
Los tubos |