Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pinzas pequeñas/fórceps de PTFE
Código de producto. p-6684239
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Estilo de punta:
Cuadrada
Sharp
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta unitSize
15406195 100 mm Cuadrada cada uno
15416195 200 mm Cuadrada cada uno
15421487 100 mm Sharp cada uno
15431487 200 mm Sharp cada uno
4 options
Código de producto. 15406195
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038260.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Totalmente inerte y no contaminante
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas pequeñas/fórceps
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Estilo de punta Cuadrada
Longitud (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 100 mm