Learn More
Buerkle™ PTFE Ultrapure Barrel Pump with Discharge Tube
The PTFE Ultrapure Barrel Pump with Discharge Tube is suitable for the transfer of ultra-pure liquids and those that attack conventional materials such as PP or PVC. The stopcock prevents vapours from escaping, and stops dripping after transfer.
764.00€ - 831.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Longitud del tubo de la bomba | 1,2 m |
Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas |
Tipo | Bomba para barril |
Aplicaciones | Transferencia de líquidos ultrapuros, líquidos químicamente agresivos |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10042329
|
Buerkle™
5606-0600 |
270 ml/recorrido |
764.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10127921
|
Buerkle™
5606-1000 |
400 ml/recorrido |
831.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Barrel pump with rigid discharge tube with stopcock made of PTFE
- The barrel pump is also suitable for transferring ultra-pure liquids
- The stopcock prevents hazardous vapours from escaping, and stops dripping after transfer
- Immersion tube Ø 32 mm
- All valves are made of solid PTFE/PVDF
- Top quality - 3 years' warranty
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Transferencia de líquidos ultrapuros, líquidos químicamente agresivos |
1,2 m | |
Bomba para barril | |
Diámetro del tubo de 32 mm |