Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE, cono de longitud B europea
Código de producto. 10416142 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
Tamaño de cono: 29/32
Tamaño de cono: 34/35
Tamaño de cono: 45/40
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 24/29
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño del cono: 34/35
Conditionnement:
cada uno
Code produit. 10416142
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE. La guía del agitador universal es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.La guía del agitador universal es un cono de longitud B para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Para su uso con ejes agitadores de vidrio, metal y PTFE. El exclusivo diseño incluye una junta de compuesto de PTFE/PEEK cargado permanentemente y un rodamiento de vidrio fabricado específicamente para ofrecer solidez y fluidez de funcionamiento.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Spécification
Diámetro del eje (imperial) 1/4 pulg
Diámetro (métrico) 45 mm
Diámetro del eje (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 96 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Tamaño del cono: 24/29
Tipo Guía de agitador universal de PTFE
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis