Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE, cono de longitud B europea
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE. La guía del agitador universal es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Marca:  Fisherbrand™ 005.212.7
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10476702
  • 307.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.La guía del agitador universal es un cono de longitud B para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Para su uso con ejes agitadores de vidrio, metal y PTFE. El exclusivo diseño incluye una junta de compuesto de PTFE/PEEK cargado permanentemente y un rodamiento de vidrio fabricado específicamente para ofrecer solidez y fluidez de funcionamiento.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
5/8 pulg
16 mm
Alineación del eje durante el mezclado
1 unidad
Guía de agitador universal de PTFE
55 mm
Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio
110 mm
Tamaño de cono: 45/40