missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PtK2 (human kidney) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Descripción
Western Blotting, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | Marsupial Kidney, Normal |
| Tampón de lisis | Modified RIPA Lysis Buffer: 50mM Tris HCl, pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium Deoxycholate, 1mM PMSF |
| Método de preparación | Cell Lysate was prepared by homogenization in ice cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of Protease inhibitors (Sigma), cell debris was removed by centrifugation, Protein concentration was determined with Bradford assay |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 200 μg |
| Tampón de almacenamiento | Modified RIPA Lysis Buffer |
| Especie del huésped | Marsupial |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -80°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido