Learn More
PTPN23 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
375.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | PTPN23 |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18447190
|
Novus Biologicals
NBP1-84158-25ul |
25 μL |
375.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18276667
|
Bio-Techne
NBP1-84158 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PTPN23 Polyclonal specifically detects PTPN23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
PTPN23 | |
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
25930 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VLDQFMDSMQLDPETVDNLDAYSHIPPQLMEKCAALSVRPDTVRNLVQSMQVLSGVFTDVEASLKDIRDLLEEDELLEQKFQEAVGQAGAISITSKAELAEVRREWAKYMEVHEKASFTNSELHRAMNLHVGN | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Human | |
EC 3.1.3.48, HDPTP, HD-PTPDKFZp564F0923, His domain-containing protein tyrosine phosphatase, His-domain protein tyrosine phosphatase, KIAA1471DKFZP564F0923, Protein tyrosine phosphatase TD14, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 23, PTP-TD14, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 23 | |
PTPN23 | |
IgG | |
Affinity Purified | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only