Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de suelo Puerckhauer
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
81 cm
117,5 cm
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico):
20 mm
25 mm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico):
20 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Muestreador Puerckhauer, muy robusto, para suelos difíciles y pedregosos. El modelo 5350-5018 tiene una punta cónica de 60 cm que facilita la extracción del muestreador introducido. Ideal para muestreo N-min de 0 a 90 cm.
- Graduación de profundidad, divisiones de 10 cm
- Mango acoplable, con agarres de plástico antideslizantes
- Cabezal de impacto reforzado
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de suelo Puerckhauer |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Mango acoplable, con agarres de plástico antideslizantes |
| Graduado | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para suelos difíciles y pedregosos, muestreo N-min de 0 a 90 cm |
| Peso (métrico) | 3800 g |
| Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) | 25 mm |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 28 mm |
| Longitud (métrico) | 117,5 cm |