Learn More
Piedra pómez, granulado (aprox. de 1 a 5 mm), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pumice stone |
Forma física | Piedras granuladas |
Envase | Frasco de plástico |
Color | Marrón-gris |
Cantidad | 1 kg |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468879 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 390040010,390042500 |
A0464312 | Certificado de análisis | 04/07/2024 | 390040010,390042500 |
A0462028 | Certificado de análisis | 24/04/2024 | 390040010,390042500 |
A0455639 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 390040010,390042500 |
A0449819 | Certificado de análisis | 30/01/2023 | 390040010,390042500 |
Seguridad y manipulación
- Pumice stone
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
6Minutes
50Seconds
7