Learn More
BRAND™ Cabezal de bomba
El cabezal de bomba es adecuado para su uso con un frasco de depósito de vidrio y una bureta automática compacta.
50.75€ - 65.05€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 7 mm |
---|---|
Longitud (métrico) | 185 mm |
Para utilizar con (equipo) | Frasco de depósito de vidrio, bureta automática compacta |
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10319594
|
BRAND™
23875 |
Transparente |
50.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10748995
|
BRAND™
23876 |
Ámbar |
65.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- NS 29/32
- Longitud de ajuste de 185 mm
- Diámetro exterior de la boquilla de 7 mm
Especificaciones
7 mm | |
Frasco de depósito de vidrio, bureta automática compacta | |
NS 29/32 |
185 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Cabezal de bomba |