Learn More
JULABO™ Conjunto de bombas
El conjunto de bombas JULABO está destinado a aplicaciones de temperatura externa.
Marca:  JULABO™ 9970141
Detalles adicionales : Peso : 0.28500kg
Código de producto. 17108538
  • 180.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Compatible únicamente con circuladores de calentamiento por inmersión CORIO CP o DYNEO DD.
Especificaciones
Especificaciones
Solo baños de circulación calefactados de inmersión CORIO CP o DYNEO DD
Conectores de bomba: M16x1 macho
Paquete de 1