Learn More
JULABO™ Baño de agua PURA™
Los baños maría PURA™ permiten trabajar en el laboratorio con facilidad y seguridad. Para ello, estos baños maría de gran calidad ofrecen una estabilidad de temperatura de ±0.15 °C. Además, el rango de temperatura de trabajo de entre +18 °C y 99.9 °C permite disponer de un amplio abanico de opciones.
954.00€ - 1435.00€
Especificaciones
Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
---|---|
Pantalla | LED digital |
Incluye | Señal de alarma acústica y óptica |
Material | Acero inoxidable |
Exactitud de temperatura | 0,15 °C |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16206601
![]() |
JULABO™
9550504 |
PURA™ 4 | De 0,8 L a 4,5 L |
954.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16216601
![]() |
JULABO™
9550510 |
PURA™ 10 | De 1,4 L a 9,5 L |
1150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16226601
![]() |
JULABO™
9550514 |
PURA™ 14 | De 2 a 14 L |
1201.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16236601
![]() |
JULABO™
9550522 |
PURA™ 22 | De 3,4 a 25,5 L |
1405.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16246601
![]() |
JULABO™
9550530 |
PURA™ 30 | De 4,8 a 36 L |
1435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Facilidad de uso
- Pantalla brillante
- Interruptor de red protegido a prueba de salpicaduras
- Protección integrada contra el funcionamiento en seco
- No había elementos molestos en el baño
- Plataforma incluida de serie
- Temporizador integrado
- Patas de goma no deslizante
- Mangos empotrados ergonómicos
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
Señal de alarma acústica y óptica | |
0,15 °C | |
35 cm |
LED digital | |
Acero inoxidable | |
0,1°C | |
27 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
JULABO™ Baño de agua PURA™