Learn More
Giese™ Pure Agate Balls
Marca:  Giese™ 604-K-007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10208950
  • 2.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Agate Beads
7mm
Ágata
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Giese™ Pure Agate Balls > Diámetro: 7 mm