Learn More
Giese™ Pure Agate Balls
Marca:  Giese™ 604K040
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11853360
  • 111.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Agate Beads
40mm
Ágata
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Giese™ Pure Agate Balls > Diámetro: 40 mm