Learn More
BUCHI Sistema de cromatografía puro
Código de producto. p-8690007 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Tipo:
Flash/UV
Flash/UV/ELSD
Presión máxima:
50 bares (725 psi)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17527306
Marca: BUCHI 11C81000
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Es extremadamente compacto y se puede utilizar fuera de la campana extractora. Elija entre los sistemas de desorción súbita o una combinación de HPLC por desorción súbita y preparativa capaces de purificar mezclas complejas a pequeña o gran escala. La detección por UV es estándar o puede añadir la detección ELS para detectar todos los compuestos.
  • Espacio puro. Seguridad pura. Simplicidad pura.
  • Plataforma de disolvente integrada de tamaño reducido
  • Soportes de cartuchos/columnas en la parte frontal del sistema
  • Pérdida mínima de muestras para ELSD (30 ul/min)
  • Compartimento cerrado de recogida de fracciones
  • Sensores de fugas y presión para más seguridad
  • Control remoto desde PC, tablet o smartphone
  • Todas las piezas importantes son fácilmente accesibles para su limpieza
  • Especificaciones
    Para utilizar con (aplicación) separado
    Altura (métrico) 680 mm
    Hertz 50 - 60 Hz
    Longitud (métrico) 570 mm
    Material Acero inoxidable
    Presión máxima 50 bares (725 psi)
    Tipo Flash/UV
    Tensión 100-240 V
    Anchura (métrico) 365 mm
    Tamaño de partículas 40 to 63 μm