Learn More
Uvex Gafas de seguridad Pure-Fit
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
6.38 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antiniebla, Antiarañazos
Sin revestimiento
Descripción
- Reducido al máximo: gafas de seguridad puras y ultraligeras con un innovador concepto de vía lateral que pesa solo 19 gramos
- Diseño de lentes sin montura para un amplio campo de visión
- El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
- Las vías laterales flexibles proporcionan el ajuste perfecto y seguro sin presión
- Puente nasal diseñado para una comodidad durante todo el día
- Lente de policarbonato resistente
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
- Sin metal
- Montura transparente/W 166 FT CE
- Lente de PC transparente, UV400/2C-1,2 W1 FT CE
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Color de marco | Transparente |
Material | PC |
Desechables | No |
Lens Material | PC |
Material del bastidor | PC |
Protección UV | UV 400 |