Learn More
DURAN™ PURE Silicone PTFE-coated Seal
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 45
GLS 80
Descripción
- Junta de silicona de alta calidad desarrollada para las necesidades de las industrias farmacéutica y biotecnológica
- Junta de silicona de alta calidad recubierta de PTFE con tapón de rosca Premium DURAN™ PURE, GL 25
- Envasados en sala limpia
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- Control visual y dimensional
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- Calidad farmacéutica según USP <88> Clase VI
Especificaciones
Color | Silicona marfil claro, PTFE gris, Gray |
Descripción | Sellado de silicona recubierto de PTFE |
Material | Silicona curada con platino, PTFE, PTFE |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
Para utilizar con (equipo) | Tapón GL 25 |
Diámetro (métrico) | 23,5 mm |