Learn More
Veolia Water Systems Purelab Flex 3
Sistema avanzado completo, fiable, robusto y fácil de usar, que convierte el agua corriente en agua ultrapura en una sola unidad.
Marca:  Veolia Water Systems PF3XXXXM1
Código de producto. 11934847
  • 8885.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El dispensador PURELAB flex 3 es el sistema definitivo que proporciona agua corriente y ultrapura en una sola unidad.
  • Está diseñado exclusivamente para satisfacer sus necesidades.
  • Combina la facilidad de uso con el suministro preciso de agua pura.
  • El sistema modular flexible se puede configurar para suministrar la calidad de agua que necesite para sus aplicaciones.
  • Requisitos de volumen diario de agua ultrapura de tipo I de < 10 l, agua de OI de tipo III de < 10l, 230 V, de 50 a 60 Hz, 236 mm x 374 mm x 1020 mm (An x F x Al), Elga
  • Caudal de dispensación    Hasta 2,0 l/min    Hasta 2,0 l/min; material inorgánico (resistividad a 25 °C); material orgánico (COT)    < 5 ppb; bacterias    < 0,1 UFC/ml; endotoxina bacteriana    < 0,001 EU/ml; pH    efectivamente neutro; ADNasa    < 20 pg/ml; ARNasa    < 0,002 ng/ml