Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de plásmidos maxi sin endotoxinas Expi PureLink™
Código de producto. p-7180375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
25 preparaciones
4 preparaciones
Tamaño de la unidad:
25 preparaciones
paquete de 10
paquete de 4
15756003 4 preparaciones paquete de 4
15722362 10 preparaciones paquete de 10
15768227 25 preparaciones 25 preparaciones
3 options
Código de producto. 15756003
Marca: Invitrogen™ A33073
Purifique ADN plasmídico sin endotoxinas en la mitad de tiempo. El kit de purificación de plásmidos Maxi sin endotoxinas Invitrogen™ PureLink™ Expi permite un aislamiento rápido y sencillo del ADN plasmídico sin endotoxinas mediante una resina de intercambio de aniones mejorada.
El kit de purificación de plásmidos Maxi sin endotoxinas PureLink Expi permite un aislamiento rápido y sencillo del ADN plasmídico sin endotoxinas mediante una membrana de intercambio de aniones mejorada. En tan solo 90 minutos, purifique hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad adecuado para aplicaciones avanzadas de transfección como la transfección de líneas celulares sensibles o la ingeniería genómica.
Algunas de las ventajas del kit de purificación de plasmídico Maxi sin endotoxinas PureLink Expi son:
• Protocolo rápido y sencillo: la purificación suele tardar 90 minutos
•Alto rendimiento: aísle hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad
• Plásmidos sin endotoxinas: menos de 0,1 EU/µg, ideal para aplicaciones sensibles
• Pureza alta: niveles de contaminación de proteínas, ARN y ADN genómico ultrabajos
• Compatibilidad: adecuado para su uso con los sistemas de expresión ExpiCHO y Expi293
• Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua y tubos de almacenamiento de plasmídicos sin endotoxinas
Protocolo simple y rápido
A diferencia de otros sistemas de purificación de plásmido sin endotoxinas basados en intercambios de aniones, el kit de purificación de plásmido Maxi sin endotoxinas PureLink Expi utiliza la filtración por vacío para la aclaración de lisados y la posterior purificación de ADN plasmídico. No hay espera para las columnas de flujo de gravedad y la purificación completa típica dura 90 minutos (incluyendo el paso final de la precipitación).
Plásmido sin endotoxinas
Purifique el plásmido sin endotoxinas (menos de 0,1 EU/µg), que es ideal para aplicaciones sensibles como la transfección de células primarias, la ingeniería del genoma y la investigación sobre terapia génica o vacunas de plasma in vivo.
Compatible con los sistemas de expresión ExpiCHO y Expi293
Plásmido purificado con el kit de purificación de plásmido Maxi sin endotoxinas PureLink Expi, que es totalmente compatible con los sistemas de expresión de mamíferos transitorios ExpiCHO y Expi293 de Gibco.
Calidad superior con componentes sin endotoxinas
El kit es de alta calidad y tiene un tampón de elución sin endotoxinas, agua y tubos de almacenamiento de plásmidos adicionales para una mayor tranquilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de resuspensión
• Indicador de lisis
• ARNasa A
• Tampón de lisis
• Tampón de precipitación
• Tampón de eliminación de endotoxinas
• Tampón de lavado
• Tampón de elución
• Tampón TE
• Columna de filtración Expi Maxi
• Columna de unión de ADN Expi Maxi
• Tubos cónicos de 50 ml
Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua, tubos de almacenamiento de plásmidos
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Resina de intercambio de aniones
Báscula Maxi
Tipo de muestra Bacterias
Sistema de expresión Mamífero
Para utilizar con (aplicación) Clonación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
N.º de reacciones 4 preparaciones
Escala preparativa > 1 mg (a gran escala) de ADN plasmídico, > 200 µg (a gran escala) de ADN plasmídico
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de purificación de plásmidos
Cantidad 4 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN plasmídico
Tiempo de prueba 90 min