Learn More
Invitrogen™ Kit rápido de purificación de plásmidos Midi con bajo contenido de endotoxinas PureLink™
Click to view available options
N.º de reacciones:
25 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
El protocolo simple sin precipitación produce hasta 0,4mg de plásmido, adecuado para transfecciones estándar y todas las aplicaciones de biología molecular, como la clonación y la secuenciación.
- Protocolo ultrarrápido: las innovadoras columnas a base de sílice permiten la purificación del grado de transfección ADN plasmídico en menos de 30 minutos
- Plásmido con bajo contenido de endotoxinas: el plásmido resultante contiene menos de 1 EU/µg de endotoxinas
- Alta producción: aísle hasta 0,4 mg de ADN plasmídico de alta calidad
- Tampones de colores: el kit dispone de tampones de colores que permiten una visualización sin errores de la lisis celular bacteriana completa y su neutralización posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión, almacenar a 4 °C tras su recepción • Tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de precipitación, almacena ra temperatura ambiente • Tampón de unión, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • Tampón de lavado 2 (concentrado), almacenar a temperatura ambiente • Tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente • Conjuntos de columna, almacenar a temperatura ambiente • Filtros de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Émbolos de jeringa, almacenar a temperatura ambiente • Tubos de recogida, almacenar a temperatura ambiente |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Columna de sílice |
| Báscula | Midi |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Escala preparativa | Cultivo de entrada a escala midi de 25-100 ml para obtener rendimientos de hasta 200 µg |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Kit de purificación de plásmidos |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PureLink Fast Low-Endotoxin Midi Plasmid Purification Kit
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Isopropanol