missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit

Código de producto. 10694263
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
2 x 1 l
5 x 1 L
750 mL
Tipo de producto:
Kit de purificación de ARN
Tampón de lavado de ARN I
Tampón de lavado de ARN II (5X)
Tampón de lisis de ARN
missing translation for 'unitSize'
750 ml
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10694263

missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 12173033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.

The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.

El tampón de lavado II de ARN PureLink™ 96 se ofrece por separado en cantidades a granel de 5 × 1 l. Placas filtrantes, tampón de lisis, lavado I y placas receptoras opcionales disponibles por separado.

Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células animales y tejidos, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células de plantas, ARN total de levadura

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentración 5X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Tipo de producto Tampón de lavado de ARN II (5X)
Cantidad 2 x 1 l

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato