Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
Código de producto. 11528686
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
2 x 1 l
5 x 1 L
750 mL
Tipo de producto:
Kit de purificación de ARN
Tampón de lavado de ARN I
Tampón de lavado de ARN II (5X)
Tampón de lisis de ARN
Tamaño de la unidad:
750 ml
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. 11528686
Marca: Invitrogen™ 12173022
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
El tampón de lisis de ARN PureLink 96 se ofrece por separado en cantidades a granel de 750 ml o lo suficiente para procesar placas de 50 x 96 ml. Placas filtrantes, lavado I, lavado II y placas receptoras opcionales disponibles por separado.
  • Menos recursos utilizados, menos peligros y menos residuos
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células animales y tejidos, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células de plantas, ARN total de levadura
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Tipo de producto Tampón de lisis de ARN
Cantidad 750 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.