Learn More
Invitrogen™ ARNasa A PureLink™ (20 mg/ml)
Descripción
Includes
El sistema de purificación de plásmidos PureLink 96 está disponible como kit completo e incluye placas de filtro, placas receptoras, una cinta porosa al aire, una cinta de aluminio, bloques de crecimiento, un tampón para lisar, un tampón TE, un tampón para la suspensión celular y la ARNasa A. Los componentes también están disponibles por separado. Las placas de purificación de plásmido PureLink 384 están disponibles en paquetes de 25. El tampón de prelisis PureLink 384 también está disponible por separado.
- La ARNasa (ribonucleasa A) es una ribonucleasa pancreática bovina que divide el ARN monocatenario.
- Se utiliza para el aislamiento de ADN sin ARN.
Concentración
- 20 mg de ARNasa A/ml en 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM de ácido etildiaminotetraacético (EDTA).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x frasco de 25 mL. Almacenar a una temperatura de 2–8 °C. |
| Concentración | 20 mg/ml |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 25 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |