Learn More
Labcon Tiras de tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml y 8 pocillos
Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores
Marca: Labcon 3926-550-000-9
143.32 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tiras de tubos para PCR
- Se adapta a la mayoría de termocicladores de 8 pocillos
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
0,2 ml | |
Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores | |
No estéril | |
Tapón de burbujas | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubo de PCR |
Transparente | |
120 tiras/bolsa | |
PurePlus™ | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
8 | |
Sí |
Título del producto
Labcon Tiras de tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml y 8 pocillos > Tapones con burbuja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido