Learn More
Labcon Tapones de tiras de tubos para PCR de 8 pocillos PurePlus™
Tiras de tapones con tapones estilo burbuja para tiras de 8 pocillos
Marca: Labcon 3942-850-000-9
Descripción
- Tiras de tapones con tapones estilo burbuja para tiras de 8 pocillos
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
No esterilizable en autoclave | |
Natural | |
125 tapones/bolsa, 10 bolsas/caja | |
PurePlus™ | |
Congelable a -80 °C | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
Sí |
Tapón de PCR | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
PCR | |
125 tapones/bolsa | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
No estéril | |
Tiras de 8 pocillos |