Learn More
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16604142
Click to view available options
Volumen de trabajo (métrico):
1,2 mL
2,2 mL
2,5 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 16604142
Marca: Labcon 39085250009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas de 96 pocillos profundos con pocillos cuadrados
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 10 placas/paq., 10 paquetes/caja
Línea de productos PurePlus
Color Natural
Desechables
Para utilizar con (equipo) Se adapta a la mayoría de los termocicladores más populares
Material Resina de polipropileno USP clase VI
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1,2 mL
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo V
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Cantidad 10 placas/paquete