Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marca:  PURUS™ GLFF-XXL
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15874084
  • 355.00€ / 300 pares
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
  • Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
  • Resistentes y lavables para su reutilización
  • Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
  • Grosor: 2 mm ± 10 %
  • Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Especificaciones
Especificaciones
Sin revestimiento
No
XXL
Completo
Tejido
21,5 g
Blanco
Ambidiestro
Nailon
No estéril
Prevención de alergias e irritaciones
Morado