Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marca: PURUS™ GLFF-M
22.97 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33300kg
Descripción
- Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
- Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
- Resistentes y lavables para su reutilización
- Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
- Grosor: 2 mm ± 10 %
- Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Información de órdenes
Disponibles en formato de medio dedo o dedo completo.
Compliance
Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9002. Cumple las normas federales y ASTM sobre el contenido de proteínas. AQL 1.5.
Especificaciones
Sin revestimiento | |
No | |
Nailon | |
Completo | |
Tejido | |
21,5 g |
Blanco | |
Ambidiestro | |
M | |
Prevención de alergias e irritaciones | |
Naranja |