Learn More
PURUS™ Revestimientos internos de guantes de nailon PureTouch
Los revestimientos internos de guantes PureTouch proporcionan una cómoda protección que evita la irritación de la piel sin disminuir la sensibilidad táctil. Reducen la transpiración y absorben la humedad durante el uso prolongado de guantes desechables o reutilizables.
32.95€ - 398.00€
Especificaciones
Coating Material | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | No |
Hand | Ambidiestro |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928920
|
PURUS™
GLHF-S |
Pequeño |
32.95€
20 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15737039
|
PURUS™
GLHF-S |
Pequeño |
398.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15727039
|
PURUS™
GLHF-M |
Medio |
398.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15918920
|
PURUS™
GLHF-M |
Medio |
32.95€
20 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908920
|
PURUS™
GLHF-L |
Grande |
32.95€
20 pares |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15717039
|
PURUS™
GLHF-L |
Grande |
398.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15747039
|
PURUS™
GLHF-XL |
XL |
398.00€
300 pares |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938920
|
PURUS™
GLHF-XL |
XL |
32.95€
20 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para usar debajo de guantes de látex, nitrilo, PVC o cualquier otro guante reutilizable o desechable
- Composición de nailon al 100%15 denier, bajo contenido de pelusa
- Resistentes y lavables para su reutilización
- Guante interno compatible con todos los entornos de salas limpias
- Puños codificados por colores para facilitar su identificación visual
Información de órdenes
Disponibles en formato de medio dedo o dedo completo.
Compliance
Fabricados en una instalación con certificación ISO 9002. Cumple las normas federales y ASTM sobre el contenido de proteínas. AQL 1.5.
Especificaciones
Sin revestimiento | |
No | |
Nailon | |
Medio | |
Tejido |
Blanco | |
Ambidiestro | |
No estéril | |
Prevención de alergias e irritaciones | |
21,5 g |