Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo azul claro PUREZERO* HG3
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
- Sin níquel
- Sin talco
- Sin silicona
- Sin látex ni ftalatos
- Gran limpieza
- Bajos niveles de endotoxinas
- Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
- Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | GMP grado A/B/C/D. |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1 |
Color | Azul claro |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |